Documenti fondamentali
CRM64128
Supelco
Diphenamid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
N,N-Dimethyl-2,2-diphenylacetamide
Scegli un formato
100 MG
86,70 €
86,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
86,70 €
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2CHCON(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.31
Beilstein:
2052009
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
86,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Punto di fusione
132-136 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)C(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H17NO/c1-17(2)16(18)15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15H,1-2H3
QAHFOPIILNICLA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)