53396
2,4-Dichlorobenzotrifluoride
TraceCERT®, certified reference material, 19F-qNMR Standard, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
2,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
100
300
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
tecniche
qNMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.481 (lit.)
P. ebollizione
117-118 °C (lit.)
Densità
1.484 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl2F3/c8-4-1-2-5(6(9)3-4)7(10,11)12/h1-3H
KALSHRGEFLVFHE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Check out our entire range of quantitative NMR standards (qNMR standards)
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Introduction of 19F qNMR certified reference materials for complex molecule certification.
NMR shift charts assist in identifying impurities in deuterated solvents, aiding accurate chemical analysis.
Learn about ChemisTwin® Portal, an online analytical spectra interpretation tool. Discover its NMR lab benefits, workflow integration, and user responsibilities. Explore dRMs, algorithm accuracy, data formats, subscription possibilities, and more.
Contenuto correlato
ChemisTwin automatizza l'interpretazione dei risultati NMR, facendo risparmiare tempo nella conferma della struttura e nelle determinazioni quantitative grazie all'impiego di materiali di riferimento elettronici.
ChemisTwin automates NMR result interpretation, saving time with structure confirmation and quantitative NMR measurements using electronic Reference Materials.