Documenti fondamentali
CRM48085
Supelco
2-Chloroethanol solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
Scegli un formato
1 ML
40,10 €
40,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
40,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
40,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
2-Bromoethanol analytical standard
Supelco
442334
2-Bromoethanol
Etilenglicole analytical standard
Supelco
85978
Etilenglicole
Etilenossido 2.5-3.3 M in THF
Sigma-Aldrich
779202
Etilenossido
Etilenglicole Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1046
Etilenglicole
Articoli
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf