Documenti fondamentali
48838
Supelco
Etilenossido
certified reference material, 50 mg/mL in methanol
Scegli un formato
1 ML
136,00 €
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
136,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
44.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
50 mg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Questa sostanza è presente nell′elenco allegato al regolamento (UE) 10/2011 delle sostanze autorizzate ad essere utilizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Un elenco dei materiali di riferimento disponibili relativi ai composti elencati nel regolamento UE 10/2021 è a vostra disposizione qui
L′ossido di etilene è un liquido tossico e infiammabile, ottenibile per ossidazione in fase vapore dell′etilene.[1] Può essere usato nella sintesi di glicol etilenico[2], glicoleteri, tensioattivi ed etanolammine.[1] È un prodotto chimico importante nell′industria che può essere adibito a fumigante per sterilizzare apparecchi odontoiatrici e medici.[2]
Applicazioni
Per maggiori informazioni su una tecnica strumentale adatta, consultare il Certificato di analisi del prodotto. Per ulteriore supporto, contattare l′Assistenza tecnica.
Altre note
Questo materiale di riferimento certificato (CRM) è prodotto e certificato nel rispetto delle norme ISO 17034 e ISO/CEI 17025. Tutte le informazioni relative all′uso di questo CRM sono reperibili nel certificato di analisi.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
1,4-diossano analytical standard
Supelco
76887
1,4-diossano
Harte J, et al.
Toxics A to Z: A Guide to Everyday Pollution Hazards (1991)
Mannan S
Lees' Loss Prevention in the Process Industries: Hazard Identification, Assessment and Control (2004)
Rasmus Bodvik et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(38), 13562-13569 (2012-08-31)
Temperature effects on the viscosity and aggregation behavior of aqueous solutions of three different cellulose ethers--methylcellulose (MC), hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), and ethyl(hydroxyethyl)cellulose (EHEC)--were investigated using viscosity and dynamic light scattering measurements as well as cryo-TEM. In all cases, increasing temperature reduces
Matthieu Gatineau et al.
American journal of veterinary research, 73(10), 1665-1669 (2012-09-28)
To compare effects of sterilization with hydrogen peroxide gas plasma (HPGP), ethylene oxide, and steam on bioadhesive properties of nylon and polyethylene lines used for stabilization of canine stifle joints. Samples of a 36.3-kg test nylon leader line, 57.8-kg test
Filippo Doria et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(1), 78-81 (2012-12-06)
Caught in the oxirane: Naphthalene diimides conjugated to a quinone methide and an oxirane have been synthesized and investigated as selective DNA G-quadruplex alkylating agents. The oxirane derivative generates a stable adduct with a G-quadruplex and shows selective alkylation of
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. Please supply detailed instructions how to open and extract the chemical from its packing container. The form of the vial is not familiar to me and due to chemical's high toxicity and volatile content we need to handle it with extra care.
    1 risposta
    1. The ampule may be opened by holding the top firmly with one hand and the body of the ampule in the other hand. Firmly and steadily bend the cap away from the break point or neck until the vial snaps. Dispose of the cap (containing the broken vial top) into a sharps bin. The item is intended for single-use only. Please review the product SDS for recommended personal protective equipment.
      Please see the links below to review products that may be useful in opening ampules:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z693847
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/ampulebreakercollar1234598765