Documenti
CRM46904
Supelco
cis-11-Vaccenic acid methyl ester
certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL
Sinonimo/i:
cis-11-Octadecenoic methyl ester, cis-Vaccenic acid methyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)9CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.49
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
10 mg/mL in heptane
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
single component solution
Gruppo funzionale
ester
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h8-9H,3-7,10-18H2,1-2H3/b9-8+
PVVODBCDJBGMJL-CMDGGOBGSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-3.99 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)