Documenti fondamentali
CRM44914
Supelco
ASTM® D6584 Standard Solution 2
in pyridine (varied), ampule of 1 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
TraceCERT®
agenzia
ASTM® D6584
Nome Commerciale
TraceCERT®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
in pyridine (varied)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analita
Descrizione
    1,3-Diolein 100 μg/mL
    Glycerol 15 μg/mL
    Monolein 250 μg/mL
    Triolein 100 μg/mL
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
17.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)