Documenti fondamentali
CRM44894
Supelco
ASTM® D6584 1,3-Diolein solution
certified reference material, 5000 μg/mL in pyridine
Sinonimo/i:
ASTM® D6584 1,3-Diolein Solution
Scegli un formato
2 ML
35,60 €
35,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 ML
35,60 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
35,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
ASTM® D6584
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 2 mL
Concentrazione
5000 μg/mL in pyridine
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
DRAWQKGUORNASA-CLFAGFIQSA-N
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
17.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. is this propidium iodide dye used for flow cytometery experiment
    1 risposta
    1. ASTM D6584 1,3-diolein solution (CRM44894) is used to determine the amount of free and total glycerol, mono-, di-, and triglycerides in Fatty Acid Methyl Esters (FAME).