Documenti fondamentali
44896-U
Supelco
ASTM® D6584 1,2,4-Butanetriol Solution
greener alternative
1000 μg/mL in pyridine, analytical standard
Sinonimo/i:
Biodiesel impurity, Butanetriol solution
Scegli un formato
5 ML
531,00 €
531,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
531,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
531,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
agenzia
ASTM® D6584
Confezionamento
pkg of 5 mL
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Concentrazione
1000 μg/mL in pyridine
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
single component solution
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H](CO)CCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-2-1-4(7)3-6/h4-7H,1-3H2/t4-/m0/s1
ARXKVVRQIIOZGF-BYPYZUCNSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Safer Solvents and Auxiliaries".
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)