This product contains aflatoxin at approximately 25 μg/mL. It can be diluted with HPLC-grade acetonitrile to 3 ppb.
CRM40139
Japanese Aflatoxin Mixture
certified reference material, 25 μg/mL in acetonitrile, ampule of 5 × 1 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 5 × 1 mL
Concentrazione
25 μg/mL in acetonitrile
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
can I dilute this protect to get 3ppb concertation and using it as standard for HPLC-FLD Aflatoxin analysis?
1 risposta-