Documenti fondamentali
CRM38358
Supelco
Flamprop-M-isopropyl
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Scegli un formato
50 MG
67,40 €
67,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
67,40 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H19ClFNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
67,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Stringa SMILE
CC(C)OC(=O)[C@H](C)N(C(=O)c1ccccc1)c2ccc(F)c(Cl)c2
InChI
1S/C19H19ClFNO3/c1-12(2)25-19(24)13(3)22(15-9-10-17(21)16(20)11-15)18(23)14-7-5-4-6-8-14/h4-13H,1-3H3/t13-/m0/s1
IKVXBIIHQGXQRQ-ZDUSSCGKSA-N
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)