Documenti fondamentali
BP748
Amoxicillin impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Amoxicillin trihydrate
Scegli un formato
25 MG
218,00 €
218,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
218,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H19N3O5S · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
419.45
Beilstein:
7507120
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
218,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
amoxicillin
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O5S.3H2O/c1-16(2)11(15(23)24)19-13(22)10(14(19)25-16)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7;;;/h3-6,9-11,14,20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,23,24);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
MQXQVCLAUDMCEF-CWLIKTDRSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Amoxicillin impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Co-amoxiclav Injection
  • Confezionamento
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Prodotti correlati
    N° Catalogo
    Descrizione
    Determinazione del prezzo
    Pittogrammi
    Health hazard
    Avvertenze
    Danger
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
    Codice della classe di stoccaggio
    11 - Combustible Solids
    WGK 2
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)
    Visita l’Archivio dei documenti
    I clienti hanno visto anche
    Slide 1 of 7
    1 of 7
    Amoxicillin 95.0-102.0% anhydrous basis
    Sigma-Aldrich
    A8523
    Amoxicillin
    Penicillin G-d7 VETRANAL®, analytical standard
    Supelco
    32985
    Penicillin G-d7
    vibrant-m
    L0720000
    Lithium clavulanate
    Ampicillina
    Sigma-Aldrich
    A9518
    Ampicillina