Documenti fondamentali
PHR9036
Supelco
Acido (+)-6-aminopenicillanico
reference material
Sinonimo/i:
6-APA, Acido (2S,5R,6R)-6-amino-3,3-dimetil-7-osso-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]eptano-2-carbossilico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.26
Beilstein:
15080
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
reference material
Famiglia di API
flucloxacillin, oxacillin; benzylpenicillin, amoxicillin
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
198-200 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H12N2O3S/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8/h3-4,6H,9H2,1-2H3,(H,12,13)/t3-,4+,6-/m1/s1
NGHVIOIJCVXTGV-ALEPSDHESA-N
Descrizione generale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Applicazioni
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)