BP1181
Salmeterol xinafoate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(±) 4-Hydroxy-a1-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]m-ethyl]-1,3-benzenedimethanol xinafoate, GR 33343X xinafoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
salmeterol
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc2ccccc2c1O.OCc3cc(ccc3O)C(O)CNCCCCCCOCCCCc4ccccc4
InChI
1S/C25H37NO4.C11H8O3/c27-20-23-18-22(13-14-24(23)28)25(29)19-26-15-7-1-2-8-16-30-17-9-6-12-21-10-4-3-5-11-21;12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h3-5,10-11,13-14,18,25-29H,1-2,6-9,12,15-17,19-20H2;1-6,12H,(H,13,14)
XTZNCVSCVHTPAI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRB2(154)
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti