Documenti
91816
Supelco
HPTLC calibration mix
in methanol, analytical standard
Sinonimo/i:
High Performance TLC Calibration Standards
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
9-fluorenol (1689-64-1), 1000 mg/L
guanosine (118-00-3), 500 mg/L
octrizole (3147-75-9), 1000 mg/L
paracetamol (103-90-2), 1000 mg/L
phthalimide (85-41-6), 2000 mg/L
sulisobenzone (4065-45-6), 1000 mg/L
thioxanthone (492-22-8), 10 mg/L
thymidine (50-89-5), 1000 mg/L
Concentrazione
in methanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.328-1.334
Densità
0.791-0.799 g/mL at 20 °C
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
−20°C
Altre note
This universal HPTLC mix (UHM), provides laboratories with a single solution, applicable for HPTLC system suitability tests (SST) for a wide range of chromatographic systems, with different polarities and selectivities.
This product is suitable for the CAMAG HPTLC system suitability test.
Analita
Descrizione
    9-Hydroxyfluorene 1000 mg/L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.0 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Learn about our recently launched HPTLC calibration mix, developed in collaboration with CAMAG, that enables for an efficient and reliable universal system suitability testing (SST).