Key Documents
842102
TOYOPEARL® AF-Red-650ML Bulk Media
phase Procion Red HE-3B, 65 μm particle size, bottle of 1 L
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® AF-Red-650M Bulk Media
About This Item
Codice UNSPSC:
41106500
Descrizione
Adsorption capacity (3.5 +/- 1.0 mg/mL (human serum albumin))
Phase filter (Red)
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Forma fisica
slurry
Confezionamento
bottle of 1 L
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 42102
Grado di funzionalizzazione
7 μmol/mL ligand density
Parametri
≤3 bar pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
Procion Red HE-3B phase
Dimensione particelle
65 μm
Dimensione pori
1000 Å
pH
4-9
Capacità
3.5 g/L±1.0 adsorption capacity (human serum albumin)
Tecnica di separazione
affinity
Descrizione generale
Toyopearl AF-Red-650 resin is functionalized with Procion Red HE-3B (also known as Reactive Red 120). It is used for nucleotide-dependent enzymes, lipoproteins, plasminogen, peptides, hormones, and cytotoxins
Stato fisico
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)