822865
TOYOPEARL GigaCap® DEAE-650M Bulk Media
bottle of 100 mL, phase DEAE (diethylaminoethyl), 75 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL GigaCap® DEAE-650M Bulk Media
Scegli un formato
503,00 €
Scegli un formato
About This Item
503,00 €
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Stato
slurry
Caratteristiche
counter ion Cl-
Confezionamento
bottle of 100 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 22865
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Dimensione particelle
75 μm
pH di lavoro
2-13
Capacità
>156 g/L adsorption capacity (BSA)
Tecnica di separazione
anion exchange
Categorie correlate
Descrizione generale
Specifiche
Stato fisico
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)