Documenti fondamentali
821456
TSKgel® ODS-100V (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
Scegli un formato
1 EA
755,00 €
755,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
755,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
755,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
TSKgel® ODS-100V HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh ODS-100V, 21456
Grado di funzionalizzazione
15% Carbon, endcapped with bifunctional dialkylsilane
Parametri
0-100% organic solvent
1.0 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
210 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
450 m2/g
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
TSKgel® ODS-100V and TSKgel ODS-100Z columns incorporate the best-in-class surface properties to limit secondary interactions of basic, acidic and chelating compounds. Take advantage of the benefits of high column efficiency and symmetrical peak shapes to reduce your analysis and method development time! The ultra high purity Type B base silica contains negligible amounts of metal ion impurities. Combined with monomeric bonding chemistry, this silica makes the best general purpose Reversed Phase columns suitable for the most demanding separations in quality control as well as in research and development. TSKgel ODS-100V columns have a lower carbon content than ODS-100Z columns, making the bonded phase surface 100% water wettable and the preferred choice to retain polar metabolites.
Stato fisico
Shipped in acetonitrile.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)