Documenti fondamentali
817088
TSKgel® DNA-NPR (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
Sinonimo/i:
TSKgel® DEAE-NPR HPLC Column
Scegli un formato
1 EA
525,00 €
525,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
525,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
525,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
TSKgel® DNA-NPR Guard Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiali
PEEK
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion Cl-
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 17088
Parametri
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.6 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
0.5 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
Guard Column for 4.6mmID TSKgel DEAE-NPR column
Stato fisico
Shipped in water.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)