816652
TSKgel® GMHXL-L (6 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinonimo/i:
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
Scegli un formato
2.230,00 €
Scegli un formato
About This Item
2.230,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® GMHXL-L HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 6 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
agenzia
suitable for USP L21
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 16652
Parametri
1.2 mL/min flow rate
35 bar max. pressure
80 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
polystyrene-divinylbenzene phase
Dimensione particelle
6 μm
Dimensione pori
mixed
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Note legali
Colonna analitica
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)