808148
TSKgel® ODS-80Tm (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
Scegli un formato
646,00 €
Scegli un formato
About This Item
646,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® ODS-80Tm HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh ODS-80Tm, 08148
Grado di funzionalizzazione
15% Carbon, monolayer, endcapped
Parametri
0-100% organic solvent
0-45 °C temperature
1.2 mL/min flow rate
210 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore diameter
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Precolonna
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
The major research interests of Prof. Bing-Feng Shi's lab are focused on transition metal-catalyzed transformations and their application in the synthesis of natural products.
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.