Documenti fondamentali
807994
TOYOPEARL® SP-650C Bulk Media
phase sulfopropyl, bottle of 250 mL, 65 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® SP-650 Cation Exchange Media
Scegli un formato
250 ML
514,00 €
514,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
514,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161501
514,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
SP-650C
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Stato
slurry
Caratteristiche
counter ion Na+
Confezionamento
bottle of 250 mL
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
methacrylate
Gruppo funzionale matrice
sulfopropyl phase
Dimensione particelle
65 μm
pH di lavoro
3-11
Capacità
0.15 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
45 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
55 mg/mL±10 mg/mL binding capacity (lysozyme)
Compatibilità
mode of use strong cation exchange chromatography
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
Toyopearl SP-650 resin is a strong cation exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed the smaller particle TSKgel SP-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
Specifiche
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Stato fisico
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)