Documenti fondamentali
78077
Supelco
2,7-Dihydroxynaphthalene
analytical standard
Sinonimo/i:
2,7-Naphthalenediol
Scegli un formato
100 MG
60,20 €
60,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
60,20 €
About This Item
Formula condensata:
C10H6(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Beilstein:
2042383
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
60,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
185-190 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1ccc2ccc(O)cc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6,11-12H
DFQICHCWIIJABH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)