Documenti fondamentali
77833
Supelco
4-Nitro-o-phenylenediamine
analytical standard
Sinonimo/i:
1,2-Diamino-4-nitrobenzene
Scegli un formato
100 MG
60,20 €
60,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
60,20 €
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H3(NH2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.14
Beilstein:
608106
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
60,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
199-201 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,7-8H2
RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)