73316
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanol
TraceCERT®, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanol
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
tecniche
LC/MS: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.313 (lit.)
P. ebollizione
88-95 °C/28 mmHg (lit.)
Densità
1.651 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
PFAS testing
clinical testing
coatings
environmental
food and beverages
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F13O/c9-3(10,1-2-22)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h22H,1-2H2
GRJRKPMIRMSBNK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)