Documenti
924407
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooctane-1-sulphonic acid
Sinonimo/i:
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanesulfonic acid, 1H,1H′,2H,2H′-Perfluorooctane sulfonic acid, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanesulfonic acid, 6:2 Fluorotelomer sulfonic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5F13O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.17
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Temperatura di conservazione
2-8°C
Livello qualitativo
InChI
1S/C8H5F13O3S/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2,(H,22,23,24)
VIONGDJUYAYOPU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3