Documenti fondamentali
72850
Supelco
2,4-Dihydroxybenzophenone
analytical standard
Sinonimo/i:
DHB
Scegli un formato
100 MG
52,80 €
52,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
52,80 €
About This Item
Formula condensata:
(HO)2C6H3COC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.22
Beilstein:
1311566
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
52,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
144.5-147 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
Oc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
257.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
125 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)