67093-U
BIOshell A160 Peptide C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 300 μm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
BIOshell A160 Peptide C18, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 300 μm
Materiali
stainless steel hardware
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Descrizione
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
Nome Commerciale
BIOshell
BIOshell
Caratteristiche
endcapped: no
Classi chimiche degli analiti
peptides
peptides
Produttore/marchio commerciale
BIOshell
BIOshell
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
4.6% carbon loading
Parametri
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 300 μm
Area superficiale
90 m2/g
Copertura della superficie
2.2 μmol/m2
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) bonding phase, diisobutyloctadecyl
Dimensione particelle
2.7 μm
2.7 μm
Dimensione pori
160 Å
Intervallo di pH d’impiego
1-8
Tecnica di separazione
reversed phase
reversed phase
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Choose Ascentis® Express Peptide ES-C18 U/HPLC Columns based on Fused-Core® technology for fast and efficient separation of high-molecular weight compounds, such as peptides and small proteins. With a 2.7 µm particle size and rigorous testing, these columns offer reliable results and high efficiency.