Documenti fondamentali
64817-U
Supelco
Condenser
size large
Sinonimo/i:
LARGE SOXHLET CONDENSER, EA
Scegli un formato
1 EA
104,50 €
104,50 €
Prezzo di listino209,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
104,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.21
104,50 €
Prezzo di listino209,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Misura
large
applicazioni
food and beverages
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)