Documenti fondamentali
64816-U
Supelco
Condenser
size medium
Sinonimo/i:
MEDIUM SOXHLET CONDENSER, EA
Scegli un formato
1 EA
182,00 €
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
182,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.21
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Misura
medium
applicazioni
food and beverages
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)