Documenti fondamentali
64806
Supelco
Separatory Funnel
PTFE stopcock, size 2000 mL
Sinonimo/i:
SEPARATORY FUNNEL 2000ML W/PTFE STOPCOCK, EA
Scegli un formato
1 EA
328,00 €
328,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
328,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
328,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
PTFE stopcock
Misura
38 (stopper)
6 (stopcock)
2000 mL
applicazioni
food and beverages
Categorie correlate
Descrizione generale
Squibb-type, with glass or PTFE stopcock plug.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)