Documenti fondamentali
64803-U
Supelco
Separatory Funnel
glass stopcock plug
, size 250 mL
Sinonimo/i:
SEPARATORY FUNNEL 250ML W/GLASS STOPCOCK, EA
Scegli un formato
1 EA
113,00 €
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
113,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.21
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Misura
22 (stopper)
4 (stopcock)
250 mL
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
Squibb-type, with glass or PTFE stopcock plug.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)