Documenti fondamentali
Z102628
Sigma-Aldrich
Aldrich® large separatory funnel
overall capacity 22 L, glass stopcock
Scegli un formato
1 EA
1.300,00 €
1.300,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.300,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
1.300,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass stopcock
Capacità
22 L
Foro rubinetto
10 mm
Apertura sommità
85 mm
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)