Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
59306-U
SUPELCOGEL™ 8Ca (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Scegli un formato
320,00 €
Scegli un formato
About This Item
320,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SUPELCOGEL™ Ca Guard Column, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L19
Nome Commerciale
SUPELCOGEL™
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOGEL™
Confezionamento
1 ea of
Parametri
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matrice
polymeric
Dimensione particelle
9 μm
Compatibilità
use to protect SUPELCOGEL Ca and SUPELCOGEL C-611
Tecnica di separazione
ligand exchange
Categorie correlate
Nota a piè di pagina
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-
Utile?
-
-
What is the % crosslinkage of the SUPELCOGEL Columns?
1 risposta-
All SUPELCOGEL resins are 6% crosslinked, except the SUPELCOGEL Ag2, which is 4%.