Documenti fondamentali
59102-U
Supelco
Column Blank Kit for HPLC
I.D. × O.D. × L 4.6 mm × 1/4 in. × 25 cm
Scegli un formato
1 EA
140,00 €
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
140,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
316L stainless steel
Diam. int. × diam. est. × lungh.
4.6 mm × 1/4 in. × 25 cm
Descrizione generale
Each column blank kit includes a precision-bore polished 316 stainless steel column blank, two zero dead volume external reducing unions (internal unions with 10 mm I.D. blanks) with nuts and ferrules for 1/16 in. O.D. tubing, and two
2 μm frits.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. what is the pressure rating on this?
    1 risposta
    1. This is an empty HPLC column without a stationary phase, so there is no pressure rating. This product will still need to be packed with the stationary phase.