Documenti fondamentali
1.50252
Supelco
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinonimo/i:
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm)
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Lungh. × diam. int. colonna:
25 cm × 4 mm
Area superficiale:
330 m2/g
Dimensione particelle:
5 μm
Gruppo funzionale matrice:
C18 bonding phase
Dimensione pori:
120 Å pore size
Matrice:
fully porous particle
Nome del prodotto
Cartuccia LiChroCART 250-4 con fase stazionaria Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm), L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Purospher®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
17% Carbon loading
Parametri
250 bar pressure
65 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 4 mm
Area superficiale
330 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
1.5-10.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Le colonne HPLC con fase stazionaria Purospher® STAR RP-18 endcapped da 5 µm si prestano ad un uso universale essendo in grado di separare composti basici e neutri e chelanti dei metalli con fasi mobili semplici e con una simmetria dei picchi eccellente. La fase stazionaria è costituita da particelle di silice ultrapura totalmente porose (Tipo B). Queste colonne assicurano una stabilità eccezionale nell′intervallo di pH 1,5 - 10,5, in un range di temperatura ampio e possono essere utilizzate senza problemi con fasi mobili acquose fino al 100%. In più, come dimostrato dal test di Tanaka, danno prova delle migliori caratteristiche di ritenzione complessive. Grazie a queste caratteristiche, le colonne HPLC con fase stazionaria Purospher® STAR RP-18 endcapped da 5 µm assicurano tutta la libertà necessaria per condurre qualsiasi tipo di separazione cromatografica, anche in fase inversa, nelle migliori condizioni possibili.La cartuccia LiChroCART 250-4 con fase stazionaria Purospher® STAR RP-18 endcapped da 5 µm necessita del portacartucce manuCART, N° Cat. 1.51486.0001. Il portacartucce manuCART può fungere da supporto per una colonna a cartuccia con o senza l′integrazione diretta di una precolonna da 4-4 mm. La precolonna che si consiglia è la LiChroCART 4-4 con fase stazionaria Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm), N° Cat. 1.50250.0001. Le colonne a cartuccia LiChroCART posizionate nei supporti per cartucce manuCART per colonne a cartuccia vengono serrate esclusivamente in maniera manuale ed hanno quindi una stabilità alla pressione massima di 250 bar. Per chi ricerca una maggiore stabilità alla pressione, sono disponibili le colonne HPLC Hibar® RT 250-4 con fase stazionaria Purospher® STAR RP-18 endcapped da 5 µm, N° Cat. 1.150037.0001.Per le sue dimensioni, 250 mm di lunghezza per 4 mm di D.I., la colonna è la scelta ottimale per un′ottima separazione HPLC di campioni complessi.L′articolo 1.50252.1003 è un kit di convalida contenente 3 cartucce LiChroCART 250-4 con fase stazionaria Purospher® STAR RP-18 endcapped da 5 µm di 3 lotti diversi.Scoprite di più sulle colonne da HPLC e UHPLC Purospher® STAR.Per saperne di più sull′offerta Supelco di colonne per HPLC e sullo sviluppo dei relativi metodi d′impiego:Brochure: HPLC and UHPLC Column Selection GuideBrochure: A Practical Guide to HPLC - Method Development Guide
Applicazioni
Concepite per essere impiegate nella separazione di aflatossine, aldeidi, alcaloidi, antibiotici, catecolammine, esplosivi, oligonucleotidi, esteri, vitamine liposolubili, acidi grassi, flavonoidi, chetoni, nitrosammine, nucleosidi, PHA, PCB, peptidi, pesticidi, fenoli, ftalati, conservanti, steroidi, steroidi metabolizzati, solfonammidi, dolcificanti e vitamine idrosolubili.
Caratteristiche e vantaggi
  • Ottima idoneità per applicazioni LC-MS
Risultati analitici
Pressione: ≤ 130 bar
Piastre teoriche (N/m) (Toluene): ≥ 80000
Simmetria (Toluene): 0,8 - 1,4
Fattore di capacità (Toluene): ≥ 1,5
Note legali
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany