Documenti fondamentali
58838
Sample Loop for Model 7010/7125 Injector
volume 1 mL
Scegli un formato
1 EA
110,00 €
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
110,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
stainless steel sample loop and fittings
Volume
1 mL
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)