Documenti fondamentali
HAM79433
Supelco
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.1 mm
Sinonimo/i:
Anion Exchange Column
Scegli un formato
1 EA
998,00 €
998,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
998,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
998,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Hamilton® HPLC anion exchange column, PRP-X100, 10 μm, I.D. × L 4.1 mm × 250 mm
Materiali
PSDVB/Trimethylammonium packing
Produttore/marchio commerciale
Hamilton
Confezionamento
1 ea of
Parametri
5000 psi pressure
tecniche
HPLC: suitable
Diam. int. × lungh.
4.1 mm × 250 mm
Matrice
polymeric
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
100 Å
pH
1-13
Tecnica di separazione
anion exchange
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Polytetrafluoroethylene (PTFE), film, thickness 0.1 mm, size 100 × 100 mm
GF63064379
Polytetrafluoroethylene