Documenti fondamentali
58354C40
Supelco
SUPELCOSIL LC-8-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
Scegli un formato
1 EA
843,00 €
843,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
843,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
843,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Colonna HPLC SUPELCOSIL LC-8-DB, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
SUPELCOSIL
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
6.0% carbon loading
Parametri
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4 mm
Area superficiale
170 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 3.2 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
pH di lavoro
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Le fasi SUPELCOSIL LC-DB sono appositamente disattivate per i composti basici. Queste colonne offrono minore ritenzione, migliore forma di picco e maggiore efficienza per le basi organiche rispetto a quanto si può ottenere sulle colonne in fase inversa tradizionali.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Precolonna
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Vesna Cerkvenik-Flajs et al.
Analytica chimica acta, 663(2), 165-171 (2010-03-09)
An analytical method has been developed for the simultaneous determination of the following endectocide drugs in milk: ivermectin, abamectin, doramectin, moxidectin, eprinomectin, emamectin and nemadectin. Samples were extracted with acetonitrile, purified with solid-phase extraction on a reversed phase C(8), derivatised
J H Nichols et al.
Clinical chemistry, 40(7 Pt 1), 1312-1316 (1994-07-01)
This automated assay determines the concentration of the antidepressant fluoxetine (Prozac) and its active metabolite norfluoxetine in serum by reversed-phase HPLC with spectrophotometric detection. Extraction, injection, and quantification are performed by the Gilson Aspec automated sample handler. The patient's specimen
M Molíková et al.
Journal of chromatography. A, 1217(8), 1305-1312 (2010-01-12)
The availability of ionic liquids (ILs) in wide areas of application often results in the requirement on their determination. The attention is also often focused on the knowledge of hydrophobicity as it plays a key role in the biological effects
Jadwiga Piwowarska et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 805(1), 1-5 (2004-04-29)
A high-performance liquid chromatographic method is described for determination of lidocaine (2-(dietyloamino)-N-(2,6-dimetylofenylo) acetamid) and its metabolite, monoethylglycine xylidide (MEGX), in human serum containing various concentration of bilirubin. Lidocaine and its metabolite were extracted from human serum using dichloromethane. After separation
S B Ruddy et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 657(1), 83-92 (1994-07-01)
The isocratic, reversed-phase, high-performance liquid chromatographic (HPLC) method presented provides a simple and rapid analytical technique for the simultaneous determination of low-molecular-mass oligomers of polyethylene glycol (PEG) in aqueous polymer samples containing polar contaminants of biologic origin. In the present