Vai a
1.50984
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinonimo/i:
Cartuccia per HPLC C8 TM=["LiChrospher"] TM=["LICHROCART"]
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
3 units
Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A
1.650,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C8 (RP8), C8 bonding phase
Pore size:
60 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
1.650,00 €
Spedizione prevista il01 giugno 2026Dettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Cartuccia LiChroCART 250-4 con fase stazionaria LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm), suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L7
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
extent of labeling
11.5% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C8 (RP8), C8 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Cartuccia per HPLC
LiChrospher® RP-select B è un versatile carrier in gel di silice sferica prodotto con metodi tradizionali. Ha proprietà di fase inversa e l′idrofobicità di una fase C-8. Questo carrier è particolarmente adatto alla separazione dei composti basici, ma offre anche buone proprietà per la determinazione dei composti neutri e acidi. Questo sorbente è confezionato all′interno di una cartuccia per HPLC LiChroCART 250-4. Il collegamento al sistema per HPLC viene eseguito mediante il supporto per cartuccia manu-CART NT (1.51486).
Analysis Note
Pressione: ≤ 90 bar
Piastre teoriche (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Simmetria (Toluene): 0,8 - 1,4
Fattore di capacità (Toluene): 0,8 - 2,0
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.508391.509371.50981
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
matrix active group
C8 bonding phase
matrix active group
C8 bonding phase
matrix active group
C8 bonding phase
matrix active group
C8 bonding phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
product line
LiChrospher®
product line
LiChrospher®
product line
LiChrospher®
product line
LiChrospher®
agency
suitable for USP L7
agency
suitable for USP L7
agency
suitable for USP L7
agency
suitable for USP L7
pore size
60 Å pore size
pore size
60 Å pore size
pore size
60 Å pore size
pore size
60 Å pore size
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13