Documenti fondamentali
581385-U
Supelco
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column
column L × I.D. 5 cm × 1.5 mm
Scegli un formato
1 EACH
1.150,00 €
1.150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
1.150,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
1.150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
stainless steel hardware
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L26
Descrizione
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
Caratteristiche
endcapped
Grado di funzionalizzazione
0.6% carbon loading
Parametri
90 °C max. temp.
Lungh. × diam. int. colonna
5 cm × 1.5 mm
Area superficiale
22 m2/g
Matrice
spherical silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
C4 (butyl) phase
Dimensione pori
1000 Å
Intervallo di pH d’impiego
2-9
Descrizione generale
BIOshell IgG 1000Å C4 is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on a new wide-pore (1000Å) Fused-Core® particle design. The Fused-Core particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5-micron thin porous shell and the small overall particle size of 2.7-microns. The densely bonded, extensively endcapped dimethylbutyl stationary phase of BIOshell IgG 1000Å C4 provides a stable, reversed-phase packing that can be used for separating high molecular weight compounds such as proteins.
Note legali
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)