Documenti fondamentali
67283-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 1.5 mm, HPLC Column
Scegli un formato
1 EACH
1.380,00 €
1.380,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
1.380,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
1.380,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
BIOshell A160 Peptide C18 Column, 2 µm HPLC Column, 2.0 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 1.5 mm
Materiali
stainless steel hardware
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
BIOshell
Caratteristiche
endcapped: no
Classi chimiche degli analiti
peptides
Produttore/marchio commerciale
BIOshell
Confezionamento
1 ea of
Parametri
14,500 psi max. pressure (1000 bar)
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 1.5 mm
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
2.0 μm
Dimensione pori
160 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
1-8
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Shell thickness: 0.4 μm
Solid Core: 1.2 μm
Extent of labeling: 4.0%
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)