Documenti fondamentali
58070-U
Tapered Flask for Filtration Apparatus 2
volume 1000 mL
Scegli un formato
1 EA
172,00 €
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
172,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Capacità
1000 mL
Volume
1000 mL
Categorie correlate
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identificare e correggere i problemi più comuni nelle procedure di cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) per ripristinare le prestazioni della colonna.
Domande
  1. Does the tapered flask for filtration apparatus 2 have a side port?
    1 risposta
    1. The side arm is not a part of the flask itself; it is located on the piece that goes on top of the flask.