577515-U
Colonna per HPLC Discovery® Cyano
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3 mm
About This Item
fully porous particle
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L10
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
4.5% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 3 mm
Area superficiale
200 m2/g
Copertura della superficie
3.5 μmol/m2
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
cyano phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
180 Å
Intervallo di pH d’impiego
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Caratteristiche e vantaggi
- Bassa idrofobia per una rapida eluizione degli analiti idrofobi
- Forma di picco e ritenzione di analiti fortemente basici eccellenti
- Ritenzione di analiti polari
- Selettività unica
- Ritenzione significativamente minore rispetto al C18 (di solito necessita di una percentuale inferiore di fase mobile organica)
- Separazioni LC-MS stabili e a basso bleeding.
- Compatibile con fasi organiche molto acquose
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Discovery® HPLC Columns for Fast LC-MS Analysis. The Discovery LC-MS line offers short length columns for fast LC-MS analysis that are rugged and dependable. Supelco offers a robust product that withstands column shock due to fast gradient turnaround times.