Documenti fondamentali
57549
Low Volume Static Mixer (50-250 μL)
housing, Binary, stainless steel
Sinonimo/i:
STATIC MIXER BINARY INPUT HOUSING
Scegli un formato
1 EA
527,00 €
527,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
527,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
527,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
stainless steel
Compatibilità
for use with ASI low volume mixer cartridge
Descrizione generale
Low Volume Mixer Housing (housing, binary) is an accessory for use with low volume mixer cartridge (50-250 μL) in ASI Static Mixers, used for HPLC and post-column derivatization. “Binary” refers to two lines going into the mixer housing. It is mainly used to combine two flowpaths into one, such as in postcolumn or gradient mixing applications.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)