Documenti fondamentali
BMSE3100
Benchmark Accuris MyView Compact UV Transilluminator
AC/DC input 115 V
Sinonimo/i:
ethidium bromide, gel imaging, gel casting, transillumination
Scegli un formato
1 EACH
857,00 €
857,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
857,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106000
NACRES:
NC.01
857,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific E3100
Descrizione generale
The myView Transilluminator has a surprisingly small footprint (smaller than a standard piece of paper). However, the viewing surface is large enough to accommodate a midsized gel or multiple smaller gels. The 16.5 x 13.5 cm filter glass is scratch resistant to allow band excision with a metal blade. The four 6W bulbs provide and evenly illuminated surface for viewing gels and capturing quality images.
Applicazioni
Electrophoresis
Note legali
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)