Documenti fondamentali
57548
Low Volume Static Mixer (50-250 μL)
housing, In-line, stainless steel
Scegli un formato
1 EA
319,90 €
319,90 €
Prezzo di listino457,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
319,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
319,90 €
Prezzo di listino457,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
stainless steel
Compatibilità
for use with ASI low volume mixer cartridge
Descrizione generale
Low Volume Mixer Housing (housing, In-Line) is an accessory for use with low volume mixer cartridge (50-250 μL) in ASI Static Mixers, used for HPLC and post-column derivatization. “Inline” refers to a single line going into the mixer housing. It is mainly used when additional mixing is needed in a single flow-path.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)