Documenti fondamentali
57318
Supelco
Gruppo in fibra SPME carbossene/polidimetilsilossano (CAR/PDMS)
greener alternative
df 75 μm(CAR/PDMS, for use with manual holder, needle size 24 ga
Scegli un formato
3 EA
635,00 €
635,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 EA
635,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
635,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
fused silica fiber
plain black hub
Livello qualitativo
Misura ago
24 ga
Confezionamento
pkg of 3 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
CAR/PDMS coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with manual holder
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Ci impegniamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo è un prodotto specifico per la tecnica di microestrazione in fase solida (SPME) La microestrazione in fase solida (SPME) è una delle tecnologie verdi di preparazione del campione per l′analisi, in quanto è una tecnica di estrazione che non richiede solventi e le fibre SPME sono riutilizzabili; in più, produce una quantità minima di scarti e per questo rispecchia i principi “Prevenzione” e “Solventi e ausiliari più sicuri”. Per maggiori informazioni, fate clic qui.
La tecnica di microestrazione in fase solida (SPME) viene generalmente utilizzata per l′analisi GC/MS. Aiuta a semplificare e accelerare la preparazione dei campioni. Inoltre, riduce la necessità di solvente durante l′estrazione.[1]
Per gas e composti a basso peso molecolare (MW 30-225)
Applicazioni
Il gruppo in fibra SPME(CAR/PDMS) è stato utilizzato:
  • per estrarre le sostanze volatili dai flaconi con spazio di testa contenenti campioni di formaggio.[2]
  • per misurare le concentrazioni di solfuro dimetile di Ulva lactuca.[3]
  • nella determinazione delle concentrazioni di 2-eptanone.[4]
Nota a piè di pagina
Questo gruppo in fibra SPME è disponibile anche con nucleo in Nitinol (NIT) con numero di catalogo 57904-U per una migliore riproducibilità e durata delle fibre, una buona selettività per la coerenza del metodo e una buona inerzia del nucleo per assicurare la stabilità degli analiti. Per maggiori informazioni, consultare SigmaAldrich.com/NITSPME .
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Protocolli
This report demonstrates the potential of solid phase microextraction as a clinical research tool for the extraction of VOCs associated with lung cancer from human breath.
SPME enables rapid, sensitive GC/MS analysis of residual solvents in hemp extract, ensuring accuracy and efficiency.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEMostra di più
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  3. Is CAR/PDMS recommended for benzene detection? SPME fiber assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS) is being used to detect benzene. However, there is significant peak tailing for the benzene chromatography peak. The GCMS method is optimized for benzene, and other injection methods do not show tailing. Additionally, the GC inlet, column, and all other GCMS parts are clean and calibrated.
    1 risposta
    1. The Carboxen-PDMS fiber is a bi-polar fiber, possessing both adsorption and absorption mechanisms. While benzene falls within the molecular weight range of the fiber, overload can result in peak tailing. The linear range for C2-C10 hydrocarbons of this fiber is approximately 10ppb-10PPM.
      To address this, it is advisable to increase the temperature of the injection port (i.e., 290-300 oC) to enhance the desorption of benzene from the fiber, thereby improving the peak shape. Furthermore, consider using a different column type that can withstand higher temperatures than a 624 phase, allowing the inlet temperature to be raised to more effectively drive benzene off the fiber.
      To optimize the sample preparation process, it is recommended to use salt (i.e., 0.5 -1 g NaCl) to increase the analyte in the Headspace (HS). Additionally, using an Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design (unpacked) can also improve peak shape.