57302
Unità fibra SPME polidimetilsilossano (PDMS)
df 7 μm(PDMS, needle size 24 ga, for use with manual holder
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica fiber
plain green hub
Misura ago
24 ga
Confezionamento
pkg of 3 × ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
7 μm (PDMS)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
PDMS coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with manual holder
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Applicazioni
Applicazioni
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.