Documenti fondamentali
57258
Supelco
Visiprep Manifold Plate (included with standard and DL models unless otherwise noted)
for use with 24-port model, 2 mL autosampler vials
Sinonimo/i:
AUTOSAMPLER VIAL PLATE FOR 24 PORT VACUUM MANIFOLD
Scegli un formato
1 EA
151,00 €
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
151,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Livello qualitativo
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with 24-port model, 2 mL autosampler vials
Note legali
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Michael S Gardner et al.
Analytical chemistry, 81(2), 557-566 (2008-12-17)
Defensins are highly basic cationic peptides that are important components of the innate and adaptive immune response pathways. In addition, these peptides are involved in CD8+ T cell response to HIV-1, increased pulmonary infection risk among cystic fibrosis patients, upregulated