569331-U
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 12.5 cm × 4 mm, HPLC Column
Scegli un formato
329,00 €
Prezzo di listino658,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
329,00 €
Prezzo di listino658,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Colonna per HPLC Discovery® RP-AmideC16, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L60
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
11% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
12.5 cm × 4 mm
Area superficiale
200 m2/g
Copertura della superficie
2.6 μmol/m2
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
amide, alkyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
180 Å
Intervallo di pH d’impiego
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- Ritenzione e risoluzione eccellenti dei composti polari
- Selettività unica rispetto alle C18
- Forma di picco ed efficienza eccellenti
- Meno idrofoba delle colonne C18
- Compatibile con le fasi mobili al 100% acquose
Note legali
Precolonna
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?